Thiamine nitrate ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: TCI
T0182-25G T0182-500G T0182-100G
TCIAT0182-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT0182-25G TCIAT0182-500G TCIAT0182-100G
Thiamine nitrate ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Thiamine nitrate
Formule: C₁₂H₁₇N₅O₄S
Numéro MDL: MFCD00036330
Numéro CAS: 532-43-4
EINECS: 208-537-4
Merck Index: 14,09295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cb493f3d3d678bd72b4530bf77863fc9cd200ed&vid=3cb493f3d3d678bd72b4530bf77863fc9cd200ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) 98.0 to 102.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité