Sodium 2-Thiobarbiturate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T0193-500G T0193-25G
TCIAT0193-500GEA 343 EUR InStock
TCIAT0193-500G TCIAT0193-25G
Sodium 2-Thiobarbiturate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium 2-Thiobarbiturate
Formule: C₄H₃N₂NaO₂S
MW: 166,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065054
Numéro CAS: 31645-12-2
EINECS: 250-749-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité