2,4-Dinitrophényle thiocyanate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dinitrophenylrhodanide, Thiocyanic Acid 2,4-Dinitrophenyl Ester
T0199-1G T0199-25G
TCIAT0199-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT0199-1G TCIAT0199-25G
2,4-Dinitrophényle thiocyanate ≥98.0% (par GC)
2,4-Dinitrophényle thiocyanate
Formule: C₇H₃N₃O₄S
MW: 225,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047702
Numéro CAS: 1594-56-5
EINECS: 216-477-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité