Dioctadecyl-3,3'-thiodipropionate ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dioctadecyl 3,3'-thiodipropanoate, 3,3'-Thiodipropionic Acid Dioctadecyl Ester, Distearyl 3,3'-Thiodipropionate
T0206-25G T0206-500G
TCIAT0206-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0206-25G TCIAT0206-500G
Dioctadecyl-3,3'-thiodipropionate ≥90.0% (par HPLC)
Dioctadecyl-3,3'-thiodipropionate
Formule: C₄₂H₈₂O₄S
MW: 683,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026684
Numéro CAS: 693-36-7
EINECS: 211-750-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8078a169a9e8d08561a20c681558f022e776ff2&vid=a8078a169a9e8d08561a20c681558f022e776ff2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 90.0 area%
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité