5,5'-Thiodisalicylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0208-25G T0208-5G
TCIAT0208-25GEA 310 EUR InStock
TCIAT0208-25G TCIAT0208-5G
5,5'-Thiodisalicylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5,5'-Thiodisalicylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₆S
Numéro MDL: MFCD00020264
Numéro CAS: 1820-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité