6-Thioguanine ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Mercaptoguanine, 2-Amino-6-purinethiol, 2-Amino-3,7-dihydro-6H-purine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine
T0212-1G T0212-5G
TCIAT0212-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT0212-1G TCIAT0212-5G
6-Thioguanine ≥95.0% (par HPLC)
6-Thioguanine
Formule: C₅H₅N₅S
MW: 167,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00233553
Numéro CAS: 154-42-7
EINECS: 205-827-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09337
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité