o-Tolidine solution 0,1% (p/v) dans l'acide chlorydrique 2M
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 4,4'-Bi-o-toluidine
TCIAT0255-500MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0255-500ML
o-Tolidine solution 0,1% (p/v) dans l'acide chlorydrique 2M
o-Tolidine
Formule: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014773
Numéro CAS: 119-93-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité