L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
p-Toluenesulphinic acid sodium salt 98,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 4-methylbenzenesulphinate, Sodium-p-toluenesulphinate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt, Sodiumtoluene-4-sulphinate
T0275-500G T0275-25G
TCIAT0275-500GEA 220 EUR InStock
TCIAT0275-500G TCIAT0275-25G
p-Toluenesulphinic acid sodium salt 98,0 HPLC, T
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Formule: C₇H₇NaO₂S
MW: 178.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013136
Numéro CAS: 824-79-3
EINECS: 212-538-5
Merck Index: 14,09532
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité