(Toluene-3,4-dithiolato)zinc(II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Zinc Dithiol
T0279-1G T0279-5G
TCIAT0279-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT0279-1G TCIAT0279-5G
(Toluene-3,4-dithiolato)zinc(II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
(Toluene-3,4-dithiolato)zinc(II)
Formule: C₇H₈S₂
MW: 219,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005863
Numéro CAS: 29726-21-4
EINECS: 249-812-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité