m-Tolyldiethanolamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-(3-Methylphenylimino)diethanol, 2,2'-(m-Tolylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-m-toluidine, 2,2'-(m-Tolylazanediyl)diethanol
T0315-25G T0315-500G
TCIAT0315-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT0315-25G TCIAT0315-500G
m-Tolyldiethanolamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
m-Tolyldiethanolamine
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020578
Numéro CAS: 91-99-6
EINECS: 202-114-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité