1,3,3-Trimethylindolino-6'-nitrobenzopyrylospiran ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) composé photochromique
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1',3',3'-Trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indoline], 1',3',3'-Trimethyl-6-nitrospiro[1(2H)-benzopyran-2,2'-indoline]
T0366-1G T0366-25G
TCIAT0366-1GEA 55 EUR InStock
TCIAT0366-1G TCIAT0366-25G
1,3,3-Trimethylindolino-6'-nitrobenzopyrylospiran ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) composé photochromique
1,3,3-Trimethylindolino-6'-nitrobenzopyrylospiran
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₃
MW: 322,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059175
Numéro CAS: 1498-88-0
EINECS: 216-102-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité