Tricaprin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0413-25GEA 119 EUR InStock
TCIAT0413-25G TCIAT0413-10G
Tricaprin ≥98.0% (par GC)
Tricaprin
Formule: C₃₃H₆₂O₆
MW: 554,85 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036239
Numéro CAS: 621-71-6
EINECS: 210-702-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité