Tridecanol (mixture of isomers)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tridecyl Alcohol
T0414-25ML T0414-500ML
TCIAT0414-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0414-25ML TCIAT0414-500ML
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Formule: C₁₃H₂₈O
MW: 200,37 g/mol
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD01778419
Numéro CAS: 26248-42-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) many component mixture
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité