1,3,3-Trimethylindolino-8'-methoxybenzopyrylospiran ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composé photochromique
Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Methoxy-1',3',3'-trimethylspiro[1(2H)-benzopyran-2,2'-indoline]
T0416-1G T0416-25G
TCIAT0416-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0416-1G TCIAT0416-25G
1,3,3-Trimethylindolino-8'-methoxybenzopyrylospiran ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composé photochromique
1,3,3-Trimethylindolino-8'-methoxybenzopyrylospiran
Formule: C₂₀H₂₁NO₂
MW: 307,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059897
Numéro CAS: 13433-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité