Triisodecyl phosphite (mixture of isomers) ≥95.0% (par RMN)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phosphorous Acid Triisodecyl Ester
T0420-25ML T0420-500ML
TCIAT0420-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0420-25ML TCIAT0420-500ML
Triisodecyl phosphite (mixture of isomers) ≥95.0% (par RMN)
Triisodecyl phosphite (mixture of isomers)
Formule: C₃₀H₆₃O₃P
MW: 502,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015059
Numéro CAS: 25448-25-3
EINECS: 246-998-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e299a8745a600e91e591344dfc0694875578abd1&vid=e299a8745a600e91e591344dfc0694875578abd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) multi component mixture
Purity (NMR) min. 95.0 atom%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité