1,3,3-Trimethylindolino-β-naphthopyrylospiran ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composé photochromique
Fournisseur: TCI
T0423-1G T0423-5G
TCIAT0423-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT0423-1G TCIAT0423-5G
1,3,3-Trimethylindolino-β-naphthopyrylospiran ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composé photochromique
1,3,3-Trimethylindolino-beta-naphthopyrylospiran
Formule: C₂₃H₂₁NO
MW: 327,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059909
Numéro CAS: 1592-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité