Phenylfluorone ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, 9-Phenyl-3-fluorone, 2,6,7-Trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone
T0450-1G T0450-5G
TCIAT0450-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0450-1G TCIAT0450-5G
Phenylfluorone ≥97.0% (par HPLC)
Phenylfluorone
Formule: C₁₉H₁₂O₅
MW: 320,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005048
Numéro CAS: 975-17-7
EINECS: 213-550-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fef309f867358efb04597fcf05dcdba76cd898a6&vid=fef309f867358efb04597fcf05dcdba76cd898a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Absorbance min. 0.700 (7.5 mg/L, Methanol, 468.0 to 472.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité