Triisobutylene (mixture of branched chain isomer) ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0456-25ML T0456-500ML
TCIAT0456-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0456-25ML TCIAT0456-500ML
Triisobutylene (mixture of branched chain isomer) ≥90.0% (par GC)
Triisobutylene (mixture of branched chain isomer)
Formule: C₁₂H₂₄
Point d'ébullition: 177°C
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00060236
Numéro CAS: 7756-94-7
EINECS: 500-001-0
ONU: 2324
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité