Trimethylene sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0474-25ML T0474-5ML
TCIAT0474-25MLEA 432 EUR InStock
TCIAT0474-25ML TCIAT0474-5ML
Trimethylene sulphide ≥98.0% (par GC)
Trimethylene sulphide
Formule: C₃H₆S
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: –2°C
Numéro MDL: MFCD00042751
Numéro CAS: 287-27-4
EINECS: 206-015-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité