Trimethylvinylammonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Neurine Bromide
T0494-1G T0494-10G
TCIAT0494-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAT0494-1G TCIAT0494-10G
Trimethylvinylammonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Trimethylvinylammonium bromide
Formule: C₅H₁₂BrN
MW: 166,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050204
Numéro CAS: 10603-92-6
EINECS: 234-227-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité