Tripropylene glycol (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tripropylene glycol
T0523-25ML T0523-500ML
TCIAT0523-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0523-25ML TCIAT0523-500ML
Tripropylene glycol (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Formule: C₉H₂₀O₄
MW: 192,26 g/mol
Point d'éclair: 146°C
Numéro MDL: MFCD00014405
Numéro CAS: 24800-44-0
EINECS: 246-466-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité