1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Glycerol Tris(2-cyanoethyl) Ether
T0525-25G T0525-500G
TCIAT0525-25GEA 159 EUR InStock
TCIAT0525-25G TCIAT0525-500G
1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane ≥97.0% (par GC)
1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₃
MW: 251,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019868
Numéro CAS: 2465-93-2
EINECS: 219-573-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité