Bis(2-ethylhexyl)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Di(2-ethylhexyl) Ester, Dioctyl 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylate, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
T0605-25G T0605-500G
TCIAT0605-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0605-25G TCIAT0605-500G
Bis(2-ethylhexyl)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Bis(2-ethylhexyl)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formule: C₂₄H₄₂O₄
MW: 394,60 g/mol
Point d'éclair: 202°C
Numéro MDL: MFCD00059565
Numéro CAS: 2915-49-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min.97.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité