Trichloromethanesulphonyl chloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0611-25G T0611-5G
TCIAT0611-25GEA 281 EUR InStock
TCIAT0611-25G TCIAT0611-5G
Trichloromethanesulphonyl chloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Trichloromethanesulphonyl chloride
Formule: CCl₄O₂S
MW: 217,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007452
Numéro CAS: 2547-61-7
EINECS: 219-830-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité