L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Thiopropionamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0669-10G T0669-25G
TCIAT0669-10GEA 168 EUR InStock
TCIAT0669-10G TCIAT0669-25G
Thiopropionamide ≥98.0% (par GC)
Thiopropionamide
Formule: C₃H₇NS
MW: 89.16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059864
Numéro CAS: 631-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité