Tris(2-carboxyethyl)isocyanurate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3',3''-(2,4,6-Trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)tripropionic acid, Isocyanuric Acid Tris(2-carboxyethyl) Ester
T0675-25G T0675-500G
TCIAT0675-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT0675-25G TCIAT0675-500G
Tris(2-carboxyethyl)isocyanurate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2-carboxyethyl)isocyanurate
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₉
MW: 345,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059790
Numéro CAS: 2904-41-8
EINECS: 220-803-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 229.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité