L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI
Synonyms: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
T0683-25G T0683-250G
TCIAT0683-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAT0683-25G TCIAT0683-250G
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
Formule: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007532
Numéro CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Merck Index: 14,09176
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.015 (0.1mol/L,H2O,260nm)
Solubility in Water almost transparency
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité