Nɑ-Tosyl-L-arginine
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nα-p-Toluenesulphonyl-L-arginine, Tos-Arg-OH, Nɑ-p-Toluenesulphonyl-L-arginine
T0684-5G T0684-1G
TCIAT0684-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT0684-5G TCIAT0684-1G
Nɑ-Tosyl-L-arginine
Nalpha-Tosyl-L-arginine
Formule: C₁₃H₂₀N₄O₄S
MW: 328,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019732
Numéro CAS: 1159-15-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -16.0 deg (C=2, 1mol/L HCl) (after drying)
Drying loss 10.0 to 16.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité