1,2,3,10b-Tetrahydrofluoranthene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0771-1G T0771-5G
TCIAT0771-1GEA 113 EUR InStock
TCIAT0771-1G TCIAT0771-5G
1,2,3,10b-Tetrahydrofluoranthene ≥98.0% (par GC)
1,2,3,10b-Tetrahydrofluoranthene
Formule: C₁₆H₁₄
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00045348
Numéro CAS: 20279-21-4
EINECS: 243-672-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité