Thymoquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
T0795-1G T0795-5G
TCIAT0795-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT0795-1G TCIAT0795-5G
Thymoquinone ≥98.0% (par GC)
Thymoquinone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Numéro MDL: MFCD00001602
Numéro CAS: 490-91-5
EINECS: 207-721-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=086f4e47d51d1d1993f7ddd4a28dcce107d93222&vid=086f4e47d51d1d1993f7ddd4a28dcce107d93222&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité