L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Taurocholic acid sodium salt (de bile bovine) ≥84% (par RMN)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cholaic acid sodium salt, Taurocholic acid sodium, Sodium 2-((R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanamido)ethane-1-sulphonate (1:1), Sodium taurocholate
T0808-1G T0808-25G T0808-5G
TCIAT0808-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT0808-1G TCIAT0808-25G TCIAT0808-5G
Taurocholic acid sodium salt (de bile bovine) ≥84% (par RMN)
Taurocholic acid sodium salt
Formule: C₂₆H₄₄NNaO₇S
MW: 537.688 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013050
Numéro CAS: 145-42-6
EINECS: 205-653-7
Merck Index: 14,09075
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (qNMR) min. 84.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +26.0 deg (C=3, H2O)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité