Tetramethylhydroquinone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2,3,5,6-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-Tetramethyl-1,4-benzenediol, 2,3,5,6-Tetramethylbenzene-1,4-diol, Durohydroquinone, Dihydroxydurene
T0822-1G T0822-5G
TCIAT0822-1GEA 236 EUR InStock
TCIAT0822-1G TCIAT0822-5G
Tetramethylhydroquinone ≥95.0% (par GC)
Tetramethylhydroquinone
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045781
Numéro CAS: 527-18-4
Merck Index: 14,03469
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité