Methyltrialkylammonium chloride (mixture of C8-C10) catalyseur de transfert de phase
Fournisseur: TCI
Danger
T0826-25G T0826-500G T0826-100G
TCIAT0826-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0826-25G TCIAT0826-500G TCIAT0826-100G
Methyltrialkylammonium chloride (mixture of C8-C10) catalyseur de transfert de phase
Methyltrialkylammonium chloride (mixture of C8-C10)
Formule: CH₃N(C₈-C₁₀n-Alkyl)₃Cl
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00011862
Numéro CAS: 63393-96-4
EINECS: 264-120-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Water max. 5.0 %
Solubility in Chloroform almost transparency
Chloride 6.9 to 7.3 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité