2-(4-Thiazolyl)benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Thiabendazole
T0830-25G T0830-250G
TCIAT0830-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT0830-25G TCIAT0830-250G
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
Formule: C₁₀H₇N₃S
MW: 201,25 g/mol
Point de fusion: 305°C
Numéro MDL: MFCD00005587
Numéro CAS: 148-79-8
EINECS: 205-725-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09289
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité