Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decanedimethanol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane, Tricyclodecanedimethanol (so called)
T0850-25G T0850-500G
TCIAT0850-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT0850-25G TCIAT0850-500G
Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decanedimethanol ≥90.0% (par GC)
Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decanedimethanol
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'éclair: 185°C
Numéro MDL: MFCD00151166
Numéro CAS: 26896-48-0
EINECS: 248-096-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0% (total of diastereoisomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité