Tetrabromobisphenol A bis(2-hydroxyethyl)ether ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propane, O,O-Bis(2-hydroxyethyl)tetrabromobisphenol A, 4,4-Isopropylidenebis[2-(2,6-dibromophenoxy)ethanol]
T0851-25G T0851-500G
TCIAT0851-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0851-25G TCIAT0851-500G
Tetrabromobisphenol A bis(2-hydroxyethyl)ether ≥93.0% (par GC)
Tetrabromobisphenol A bis(2-hydroxyethyl)ether
Formule: C₁₉H₂₀Br₄O₄
MW: 631,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059603
Numéro CAS: 4162-45-2
EINECS: 224-005-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité