Tetrahydrofurfuryl butyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Butyric Acid Tetrahydrofurfuryl Ester, 2-(Butyryloxymethyl)tetrahydrofuran
T0878-25ML T0878-500ML
TCIAT0878-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAT0878-25ML TCIAT0878-500ML
Tetrahydrofurfuryl butyrate ≥98.0% (par GC)
Tetrahydrofurfuryl butyrate
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Point d'ébullition: 227°C
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00059734
Numéro CAS: 2217-33-6
EINECS: 218-710-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité