Hexyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid Hexyl Ester, Hexyl p-Toluenesulphonate
T0883-25G T0883-500G
TCIAT0883-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT0883-25G TCIAT0883-500G
Hexyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Hexyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₃H₂₀O₃S
MW: 256,36 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Numéro MDL: MFCD00059439
Numéro CAS: 3839-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité