1,2,4-Trivinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0899-25ML T0899-500ML
TCIAT0899-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAT0899-25ML TCIAT0899-500ML
1,2,4-Trivinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)
1,2,4-Trivinylcyclohexane (mixture of isomers)
Formule: C₁₂H₁₈
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00001515
Numéro CAS: 2855-27-8
EINECS: 220-668-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité