Dimethyl-3,3'-thiodipropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0901-25ML T0901-500ML
TCIAT0901-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0901-25ML TCIAT0901-500ML
Dimethyl-3,3'-thiodipropionate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-3,3'-thiodipropionate
Formule: C₈H₁₄O₄S
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00008465
Numéro CAS: 4131-74-2
EINECS: 223-948-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité