Triethylene glycol monobutyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triethyleneglycolmonobutylether, Butyl Triglycol
T0915-25ML T0915-500ML
TCIAT0915-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAT0915-25ML TCIAT0915-500ML
Triethylene glycol monobutyl ether ≥98.0% (par GC)
Triethylene glycol monobutyl ether
Formule: C₁₀H₂₂O₄
MW: 206,28 g/mol
Point d'ébullition: 278°C
Point d'éclair: 156°C
Numéro MDL: MFCD00020606
Numéro CAS: 143-22-6
EINECS: 205-592-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité