Triethylene glycol diacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Triethylene Glycol Diacetate
T0923-25G T0923-500G
TCIAT0923-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0923-25G TCIAT0923-500G
Triethylene glycol diacetate ≥98.0% (par GC)
Triethylene glycol diacetate
Formule: C₁₀H₁₈O₆
MW: 234,25 g/mol
Point d'ébullition: 300°C
Point d'éclair: 174°C
Numéro MDL: MFCD00026213
Numéro CAS: 111-21-7
EINECS: 203-846-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité