2,2',5,5'-Tetrachlorobenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Diamino-2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl, 2,2,5,5-Tetrachlorobenzidine
T0933-25G T0933-500G
TCIAT0933-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT0933-25G TCIAT0933-500G
2,2',5,5'-Tetrachlorobenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,2',5,5'-Tetrachlorobenzidine
Formule: C₁₂H₈Cl₄N₂
MW: 322,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043918
Numéro CAS: 15721-02-5
EINECS: 239-815-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité