L-Theanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-Amino-5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid, L-gamma-Glutamylethylamide, N-gamma-Ethyl-L-glutamine
T0954-1G T0954-5G
TCIAT0954-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0954-1G TCIAT0954-5G
L-Theanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Theanine
Formule: C₇H₁₄N₂O₃
MW: 174,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059653
Numéro CAS: 3081-61-6
EINECS: 221-379-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.6 to +8.4 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité