N,N,N-Triméthyl-3-(trifluorométhyl)anilinium hydroxyde 5% dans le methanol pour la transestérification des glycérides
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: m-TFPTAH, Trimethyl-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolylammonium Hydroxide, Trimethyl-3-trifluoromethylphenylammonium Hydroxide
T0961-25ML T0961-100ML
TCIAT0961-25MLEA 297 EUR InStock
TCIAT0961-25ML TCIAT0961-100ML
N,N,N-Triméthyl-3-(trifluorométhyl)anilinium hydroxyde 5% dans le methanol pour la transestérification des glycérides
N,N,N-Triméthyl-3-(trifluorométhyl)anilinium hydroxyde
Formule: C₁₀H₁₄F₃NO
MW: 221,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059473
Numéro CAS: 68254-41-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9a9323af3c867065a30949f88924c54c7c2043e&vid=195bcf9781fd086fbc799524226fa588cbfe1b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 5.5 w/w%
High boiling impurities to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité