1,2,4,5-Tetramethylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,4,5-Tetramethyl-1H-imidazole
T0971-25G T0971-100G
TCIAT0971-25GEA 267 EUR InStock
TCIAT0971-25G TCIAT0971-100G
1,2,4,5-Tetramethylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,4,5-Tetramethylimidazole
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059162
Numéro CAS: 1739-83-9
EINECS: 217-100-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7a2945c65ca7475a8494a0b2e136e699c562425&vid=c7a2945c65ca7475a8494a0b2e136e699c562425&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité