N-Trifluoroacetyl-D-glucosamine ≥96.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Deoxy-2-trifluoroacetamido-D-glucopyranose
T0973-1G T0973-5G
TCIAT0973-1GEA 214 EUR InStock
TCIAT0973-1G TCIAT0973-5G
N-Trifluoroacetyl-D-glucosamine ≥96.0% (sur base azote total)
N-Trifluoroacetyl-D-glucosamine
Formule: C₈H₁₂F₃NO₆
MW: 275,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059807
Numéro CAS: 36875-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +17.0 deg (C=1.5, H2O) (24hrs allow)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité