Triethyl orthovalerate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1-Triethoxypentane, Orthovaleric Acid Triethyl Ester
T0977-25ML T0977-250ML
TCIAT0977-25MLEA 130 EUR InStock
TCIAT0977-25ML TCIAT0977-250ML
Triethyl orthovalerate ≥95.0% (par GC)
Triethyl orthovalerate
Formule: C₁₁H₂₄O₃
MW: 204,31 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Numéro MDL: MFCD00059383
Numéro CAS: 919-29-9
EINECS: 213-047-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité