Trimethyl orthovalerate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1-Trimethoxypentane, Orthovaleric Acid Trimethyl Ester
T0981-25ML T0981-250ML
TCIAT0981-25MLEA 77 EUR InStock
TCIAT0981-25ML TCIAT0981-250ML
Trimethyl orthovalerate ≥97.0% (par GC)
Trimethyl orthovalerate
Formule: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00008481
Numéro CAS: 13820-09-2
EINECS: 237-496-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9240 to 0.9260
Refractive index n20/D 1.4090 to 1.4110
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité