Thujone (α and β mixture) ≥70% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
T0989-25ML T0989-5ML
TCIAT0989-25MLEA 191 EUR InStock
TCIAT0989-25ML TCIAT0989-5ML
Thujone (α and β mixture) ≥70% (par GC)
Thujone (alpha and beta mixture)
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00135597
Numéro CAS: 1125-12-8
EINECS: 214-405-7
Merck Index: 14,09392
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 % (total of isomer)
Specitic rotation -12.0 to -18.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité